주요 문서
Z342254
Schott® NMR sample tubes
economic
동의어(들):
231700117, NMR tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
DURAN® 231700117
Schott
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
300 MHz frequency
길이 × O.D.
178 mm × 5 mm
챔버
0.07 mm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Schott® NMR sample tubes are made of borosilicate glass 3.3.
  • The tubes are optimized for fast and accurate test results.
  • Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
  • Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)