주요 문서
Z341916
IKA® fixing clip attachment for HS/KS 260 basic and control shakers
AS 260.2 fixing clip attachment
동의어(들):
flask clamps, holding clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
포장
set of 1
제조업체/상표
IKA 3115500
일반 설명
Note: This attachment (without fixing clips) is for shaking flasks, Erlenmeyer flasks and bottles with a round cross-section.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)