설명
torque <= 520 Ncm
특징
CE compliant
Digital speed display
제조업체/상표
Model RZR 2041
재고 정보
not available in USA and Canada
출력
37 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Highest torque of its class, two gear speeds. Mechanical speed setting and stepless transmission. Designed for continuous operation. Superior safety by overheat protection, motor cut-out feature in a permanent over-load situation. Encapsulated housing, slim-line space-saving design. Clear front panel layout for ease of operation. Maintenance and spark-free condenser motor. Includes chuck and 3 year warranty.
Speed range I 40 - 400rpm
Speed range II 200 - 2000rpm
Speed range I 40 - 400rpm
Speed range II 200 - 2000rpm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.