주요 문서
Z308595
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 500 mL
동의어(들):
MF29/3/500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint 24/29
제조업체/상표
Quickfit MF 29/3/500
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
245 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z308595-1EA4061826686911