추천 제품
vapor pressure
≤0.5 psi
특징
for tubing with a 1/4 in. O.D.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H11030-0000
일반 설명
An economical device for precipitating materials from gas. Graduated 250 mL PP cylinder with 70 μm porosity dispersion disk. Vinyl stopper has inlet and outlet ports for gas.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z278378-1EA | 4061832263021 |