주요 문서
Z302864
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
FR2L/4S
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
조인트
joint: ST/NS29/32
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Quickfit FR2L/4S
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Short neck with ground-glass joint.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)