주요 문서
Z285498
Sigma-Aldrich
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 120 V AC, 15 A
동의어(들):
Temperature controller, Temperature monitoring system
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.76
제조업체/상표
Glas-Col 104APL612K
재고 정보
not available in EU
파라미터
32-999 °F temperature (0-750 °C)
출력
1,800 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)