주요 문서
Z285366
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 1000 mL, for Corning® flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
AC/DC 입력
115 V
material
aluminum
특징
CSA approved
for flask size 1000 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100B-TM572
재고 정보
not available in EU
파라미터
0-400 °C temp. range
출력
335 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
  • Not CE compliant
기타 정보
Must be used with power controller.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)