주요 문서
Z284548
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
Replacement bulb, for Z284521, with 50 mm O-ring joint
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)