조인트
joint: ST/NS45/50
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Extremely efficient design minimizes warming of liquid nitrogen or dry ice/acetone coolant that is added through a side port in the wall of the Dewar and then plugged with a vented stopper. Order Dewar, Z225770, separately.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객