주요 문서
Z276243
Wilmad® microprobe NMR tube
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
특징
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad 520-1A
파라미터
800 MHz frequency
모세관 섹션 O.D. × 길이
2.5 mm × 50 mm
모세관 용적
185 μL
크기
50 mm
튜브 직경
5 mm
일반 설명
For use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines. NMR tube has a sample capillary stem. This Ultra-High Field MicroProbe Tube (>600MHz) is 10 times more precise in terms of camber and concentricity than standard tubes.
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)