주요 문서
NORBMTS58008
Norell® microbore NMR tube
for Bruker 2.5 mm probe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
특징
for Bruker 2.5 mm probe
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Norell BMT-S-5-800-8-W/ 2.5mm STEM
파라미터
800 MHz frequency
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.77 mm
일반 설명
Ultra-precision NMR tube for Bruker′s 2.5 mm microprobe offers reliability and reproducibilty. Features a tapered lower stem mounted on a high-precision 800 MHz rated 5 mm Select Series NMR tube that performs perfectly even under severe temperature gradients.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)