material
film (polyester / foil)
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13200-0088
너비 × 길이
20.4 cm × 20.4 cm
시트 크기
8 in. × 8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wrap/cover sheet may be used to cover vessels for autoclaving, incubating, and for cell culture solutions, chemical solutions, and laboratory implements. The blue thermoplastic polyester layer laminated to 1mil aluminum foil resists organic solvents and caustic, and blocks any pinholes that may develop in the foil. Easier to remove following autoclaving than plain aluminum foil that is subject to oxidation.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Super-Polyfoil is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.