material
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
조인트
Joints threaded neck (20-400)
특징
with cap
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216800
용량
16 oz (500 mL)
직경 × 높이
75 mm × 168 mm
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
법적 정보
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.