설명
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Popper 9863
길이
6 in.
게이지
20
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261289-1EA | 4061826668290 |