주요 문서
Z255688
Sigma-Aldrich
NMR pipette
tip L 9 in.
동의어(들):
extended tip pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
SB.32
material
glass
무균
non-sterile
특징
graduations: no
포장
pack of 100 ea
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Wilmad 803A
팁 길이
9 in.
튜빙 O.D.
~3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Extended tip NMR pipettes are ideal for retrieving and adding liquid samples in the NMR tubes, long neck volumetric flasks, or chromatography columns.
  • Manufactured from high-quality, clear borosilicate glass.
  • The tubes are resistant to most solvents
  • Pipette design facilitates optimal product recovery and prevents sample loss.
Extended tip NMR pipettes for retrieving and adding sample in the NMR tube.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)