추천 제품
AC/DC 입력
120 V / 1800 watts, 15 A (model 260/Timer)
특징
thermocouple type K
제조업체/상표
Model 250
온도 측정 범위
-50-1,200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 22 L)
출력
3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Research grade temperature controller features auto-tune, PID process controllers with solid-state output circuitry and J-KEM′s Power Control computer that virtually eliminates temperature overshoot of the set temperature. Regulates any piece of equipment or volume to 0.1 °C.
- Regulates heating mantles, hot plates, ovens, heating blocks, etc.
- Safe 100% solid-state electronics, double fused, unbreakable thermocouple probe, automatic over-temperature circuit
- Programmable ramp-to-set point temperature control on the 200-Series model
- Free windows software for PC control and data logging to excel or text file. Implements multi-step temperature ramping and real-time strip chart display
- Both USB 2.0 and RS232 communication ports for PC control and data logging
- Over- / Under- temperature alarm
- Powers mantles upto 22 L
without timer
법적 정보
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.