주요 문서
Z248207
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 210, temperature -50-200 °C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
AC/DC 입력
120 V AC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
특징
thermocouple type K
for mantles upto 5 L
제조업체/상표
Model 210
온도 측정 범위
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Without timer.
법적 정보
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)