주요 문서
Z247294
Sigma-Aldrich
NMR-tube Dewar flask
borosilicate glass, I.D. × depth 2.0 cm × 23 cm
동의어(들):
dewar tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
내경 × 깊이
2 mm × 23 mm
2.0 cm × 23 cm
플라스크 용량
~70 mL
일반 설명
Borosilicate glass with protective aluminum housing is designed for freezing NMR samples in vacuum-thaw work. Attaches to lattice rack with clamp. Compact size minimizes volume of liquid nitrogen required.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)