문서
Z247073
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
material
porcelain
설명
Diameter of holes (mm): 0.7
fits filter diam. 20 - 21 mm
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 66148
용량
25 mL
상부 O.D.
36 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.