Key Documents
Z246735
Zirconium crucible
low form, capacity 55 mL
동의어(들):
Lab Crucible, Laboratory Crucible, Zirconium Lab Crucible
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
높이
43 mm
용량
55 mL
두께
0.035 in.
상부 직경
47 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2