주요 문서
Z245585
Sigma-Aldrich
Aldrich® stainless steel Buchner funnel
funnel O.D. × I.D. 50.5 cm × 50.0 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Ace Glass 1256327
높이
25.4 cm , plate to top
깔대기 O.D. × I.D.
50.5 cm × 50.0 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of heavy gauge, 316L electropolished SS with easy to remove perforated plate for thorough cleaning or autoclaving. Funnels are unbreakable, have welded seams, 1/2 in. O.D. hose connector, and are rated for full vacuum. Suitable for use with solvents that degrade PP funnels, and high purity, biotechnical, and GMP applications.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z245585-2EA
Z245585-1EA4061834638957