추천 제품
AC/DC 입력
120 V AC
특징
CSA approved
재고 정보
not available in EU
중량
1.6 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Model EB-1C has a cast aluminum case with gray, baked-on finish, satin SS face plate with flush-mounted receptacle and dial plate, pilot lamp (two lamps on model EB-1C), and a 3 ft, 3-wire power cord with U.S. plug.
Used to control THERMOWELL heating mantles or other resistive heating circuits (hot plates, heat tapes, water baths, etc.). Available in solid-state or proportional on/off models. All models are fused (without circuit breakers). Each unit is calibrated to deliver a known amount of power or voltage at a given dial setting in the 15 to 70% range (off below 15% and full on above 70%). High capacity with constant power output despite large line voltage fluctuations. Does not vary voltage. 50/60 Hz.
법적 정보
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.