추천 제품
AC/DC 입력
110-120 V, US 3-pin plug
특징
CSA approved 110V to 120V models
fits flask 25 mL
for flask size 25 mL
재고 정보
not available in EU
파라미터
0-550 °C temp. range
중량
1.4 lb
전력 소비
70 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical and dependable. These mantles have a ceramic heat cavity (resistance wire completely embedded), a grounded metal housing for safer operation, a low profile that permits magnetic stirring, and can be operated at up to 550 °C. May be used as an air or sand bath. All models have a 36 in., 3-wire, integral power cord with U.S. plug (used as an interconnector plug with POWERMITE™ heat controllers). 50/60 Hz.
법적 정보
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.