material
borosilicate glass
cylindrical
무균
non-sterile
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213134404
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
300 mL
접시 직경
95 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Cylindrical dishes without spout.
- Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
- The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Meets DIN 12337 standard.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.