주요 문서
Z232890
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 100 mL
동의어(들):
241922704
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
조인트
joint neck29/32
무균
non-sterile
특징
closure type Stopper
without cap
포장
pack of 10
제조업체/상표
DURAN® 241922704
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated and complete with NS29/32 socket and flat-head stopper.
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)