material
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
조인트
joint neck29/32
무균
non-sterile
특징
closure type Stopper
without cap
포장
pack of 10
제조업체/상표
DURAN® 241924602
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated and complete with NS29/32 socket and flat-head stopper.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.