주요 문서
Z232882
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 5,000 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
조인트
Joints neck (50)
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 1
제조업체/상표
DURAN® 212167307
높이
365 mm
용량
5,000 mL
플라스크 O.D.
220 mm
경부 O.D.
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232882-1EA