주요 문서
Z232432
Duran® Buchner funnel
capacity 1,000 mL
동의어(들):
213415401
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
설명
use paper diam. 110 mm
제조업체/상표
DURAN®
Schott
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
1,000 mL
플레이드 깊이
120 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232432-1EA