주요 문서
Z232416
Duran® Buchner funnel
capacity 220 mL
동의어(들):
213413409
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
설명
use paper diam. 70 mm
제조업체/상표
DURAN®
Schott
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
220 mL
플레이드 깊이
73 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232416-1EA