주요 문서
Z231983
Duran® beakers
capacity 400 mL, Tall form
동의어(들):
211164101
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
특징
graduations
제조업체/상표
DURAN®
Schott
재고 정보
not available in USA and Canada
높이 × O.D.
130 mm × 70 mm
용량
400 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)