Key Documents
Z740604
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 400 mL, volume 25-350 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
subdivision 25 mL
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
부피 측정 범위
25-350 mL
용량
400 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)