주요 문서
Z231754
Duran® crystallizing dishes
capacity 900 mL
동의어(들):
213135409
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
cylindrical
무균
non-sterile
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 213135409
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
900 mL
접시 직경
140 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)