주요 문서
Z203610
Sigma-Aldrich
Black plastic caps
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415
동의어(들):
240463
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
포장
pkg of 200 ea
제조업체/상표
WHEATON®
피팅
thread for 15-415
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
특징 및 장점
  • PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner provides a totally inert inner seal and surface facing the sample or product
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z203610-200EA4061832827193