주요 문서
CLS9999915
Corning® disposable phenolic cap
15-415 thread
동의어(들):
phenolic caps, threaded cap, threaded caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Corning 99999-15
높이
16.0 mm
피팅
15-415 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)