주요 문서
Z192740
Tapered microtip for 500 and 750W ultrasonic processor
Ultra-high intensity, tip diam. 3 mm, tip volume 1-10 mL
동의어(들):
Ultra-high intensity sonicator tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101500
NACRES:
NB.74
제조업체/상표
Sonics & Materials 630-0418
팁 직경
3 mm
팁 용적
1-10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw into threaded end of standard 1/2 in. (13 mm) horn to intensify the energy delivered to small samples. Also for use with narrow neck vessels.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Single-Walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure