문서
Z192732
Horn tip for 500 and 750W ultrasonic processor
for horn 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42281712
제조업체/상표
Sonics & Materials 630-0406
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tips screw into end of threaded horn. Replace when cavitation erosion becomes excessive.