Key Documents
Z190268
Arrow electric lab stirrer
gear, speed 0-850 rpm, output0.10 hp
동의어(들):
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
NACRES:
NB.72
AC/DC 입력
115 V
115 V
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Arrow Engineering 850
재고 정보
not available in EU
파라미터
0-850 rpm speed
출력
0.10 hp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Totally enclosed, non-ventilated motor seals out corrosive fumes and dust. With on/off switch, circuit-breaker, and variable speed control. Includes a 9/16 × 10 in. support rod and 3/8 diam. × 12 in. L SS shaft and propeller.
품질
Note: Arrow lab stirrers conform to CSA22.2 but are not certified
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)