주요 문서
Z189812
Sigma-Aldrich
Scienceware® industrial and lab funnel
white polyethylene, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
white polyethylene
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H14716-0000
깔때기 높이 × O.D.
13 cm × 36 cm
스템 높이 × O.D.
14 cm × 5.1 cm
일반 설명
Molded, 1/4 in. PE funnel provides a greater range of chemical resistance. Fits any 2 in. drum opening.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z189812-1EA4061832257532