주요 문서
Z183601
Sigma-Aldrich
Cryo-apron®
size 24 in. × 42 in.
동의어(들):
Cryogenic Apron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181501
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
TempShield CA42
크기
24 in. × 42 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
법적 정보
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)