제조업체/상표
Julabo 9970583
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hinged cover for use with PURA 22 water bath, reduces the evaporation of the bath fluid and saves energy. The rising steam is led back into the bath. This means that the bath fluid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the cover prevents contamination of the samples in the bath.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.