material
PTFE
특징
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 1,000 ‑ 2,000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8082-06
너비 × 길이
24 mm × 84 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eliminates flip-over problem.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z180580-1EA | 4061832348209 |