주요 문서
Z155969
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 15.1 in. × 10.6 in. × 0.75 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
제조업체/상표
Polarware 15F
길이 × 너비 × 높이
15.1 in. × 10.6 in. × 0.75 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel drying trays have a low profile, and are lighter weight than glass. We carry a wide range of sizes. The unbreakable stainless steel material has rapid cooling and heating for your samples.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)