material
borosilicate glass
oval
포장
pkg of 4 ea
제조업체/상표
Corning 3175-10
길이 × 너비 × 높이
15 in. × 10 in. × 2 in.
용량
3.5 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pyrex glass drying trays are designed for use as drying, staining, or developing trays. They can also be used with paper or gel electrophoresis, or paper chromatography. The trays are made from a thermally resistant low-expansion borosilicate glass and will withstand all autoclaving methods. Do not place over direct heat, for oven use only.
- heavy-duty rim
- reusable
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.