특징
fits shaft o.d. 6 mm
제조업체/상표
Ace Glass 812407
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
법적 정보
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z136778-1EA | 4061832347240 |