주요 문서
Z107468
Wheaton connecting adapter
To hose connector.
동의어(들):
vacuum adapter, vacuum adapters, wheaton adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
WHEATON®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All wetted parts are PTFE.
13-425 screw-threaded connector.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)