주요 문서
Z106208
Wheaton connector
13-425 to 24-400
동의어(들):
125482
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
WHEATON®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grease-free with screw threads to provide an inert connection between outer-threaded glass components. All wetted parts are PTFE. Dynamic vacuum of <5 μm is achieved. May be used at temperatures up to 180 °C.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)