주요 문서
Y906689
Sigma-Aldrich
Cylinder
lecture bottle, carbon steel, 1/4 in. NPT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.12
material
carbon steel
파라미터
1800 psi max. pressure
O.D. × I.D. × 길이
2 in. × 1.86 in. × 11.625 in.
용량
450 mL
벽 두께
0.07 in.
중량
739 g
피팅
1/4 in. NPT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)