material
PVDF membrane
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Cytiva
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Save time and eliminate errors associated with manual sampling. Use Whatman 850-DS 8-channel filter plates in your Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station
애플리케이션
The filter plates are exclusively designed for use with the optional filter module on the Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station to simplify filter replacement between timepoints. Reliable alignment of the liquid path increases productivity in two ways. One, by reducing the risk of jamming, and two, by reducing leaks that may occur with manual sampling or other dissolution sample preparation systems.
특징 및 장점
- Automated processing: up to 8 samples simultaneously
- Readily available: in a wide range of pore sizes and materials
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.