주요 문서
WHA69922504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene matrix, pore size 0.45 μm, non-sterile, pack of 150 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
material
polypropylene housing
polypropylene matrix
polypropylene membrane (polypropylene pre-filter)
무균
non-sterile
특징
Polypropylene prefilter
포장
pack of 150 ea
제조업체/상표
Whatman 6992-2504
파라미터
75 psi pressure
직경
25 mm
필터 면적
4.6 cm2
공극 크기
0.45 μm
피팅
female Luer inlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)